Merck
BMSD113450
BeadBug Stainless Steel grinding medium
bead diam. 5 mm, acid washed
Synonyma:
grinding beads
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.82
UNSPSC Code:
41100000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1134-50
bead diam.
5 mm
General description
Beads are alcohol washed and heat treated to remove contaminants and render them nuclease and protease free
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)