The shape of this product is not determined. This means that while silver nanowires generally have a wire-like structure, the exact morphology can vary widely due to the synthesis method used.
Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 860,00 Kč |
O této položce
7 860,00 Kč
Quality Level
form
liquid (suspension), nanowires
concentration
0.5% (isopropyl alcohol suspension)
diam. × L
200 nm × 10 μm
density
0.779 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In fabricating transparent conducting electrodes (TCEs) because they possess electrical conductivity and optical transparency. Cost-effective solution deposition methods are used to fabricate AgNW-based TCEs for optoelectronic applications.
- In transparent film heaters in smart windows and personal health management.
- In electronic and biological applications including transparent conductors.[1]
- In water sterilization [2] and as components in amorphous semiconductors.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form liquid (suspension), nanowires | form liquid (suspension), nanowires | form liquid (suspension), nanowires | form nanoparticles |
| diam. × L 200 nm × 10 μm | diam. × L 50 nm × 6 μm | diam. × L 100 nm × 6 μm | diam. × L - |
| density 0.779 g/mL at 25 °C | density 0.785 g/mL at 25 °C | density - | density 0.997 g/mL at 25 °C |
| concentration 0.5% (isopropyl alcohol suspension) | concentration 0.5% (isopropyl alcohol suspension) | concentration 0.5% (isopropyl alcohol suspension) | concentration 0.02 mg/mL in aqueous buffer |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver nanowires
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-63-0
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Stříbrné nanomateriály mají jedinečné fyzikální, chemické a optické vlastnosti, které se v současné době využívají pro nejrůznější biologické aplikace.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Související obsah
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 778095-25ML | 04061838103192 |
-
What is the shape of the silver nanowires? For example, pentagon, circle, and hexagonal?
1 answer-
Helpful?
-
-
778095-25ML 제품 형태가 IPA 에 silver nanowire 가 녹아있는 용액으로 25 ml 에 ₩478,877 인지 궁금합니다.
1 answer-
Yes, this product is a 0.5% silver nanowire solution in Isopropanol. Pricing and currency vary from country to customer. To verify pricing, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support, click on "Products Pricing & Availability" under the Products Section with all the required information so that a member of the Customer Service team can reach out to assist further. Thank you.