Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 140,00 Kč 855,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
FC6H4CH2SH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
240-031-9
MDL number:
Assay:
96%
855,00 Kč
Ceníková cena1 140,00 KčUložit 25 %Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
72-74 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, thiol
SMILES string
Fc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C7H7FS/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
InChI key
RKTRHMNWVZRZJQ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Fluorobenzyl mercaptan undergoes reaction with p-chloranil to afford mainly 2,5-dichloro-3,6-S-disubstituted benzoquinone and 2,6-dichloro-3,5-S-disubstituted benzoquinone.
Application
4-Fluorobenzyl mercaptan may be used in the synthesis of the degradation products of fluorapacin, namely bis(4-fluorobenzyl)disulfide and bis(4-fluorobenzyl)tetrasulfide.[1]
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 96% | assay 98% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 72-74 °C/15 mmHg (lit.) | bp 82 °C/20 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| density 1.157 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.342 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.545 (lit.) | refractive index n20/D 1.532 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| functional group fluoro, thiol | functional group acyl chloride, fluoro | functional group carboxylic acid, chloro, iodo | functional group hydroxyl, nitro |
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.0 °F - closed cup
flash_point_c
76.67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?