119946
4-Fluorobenzoyl chloride
98%
Synonyma:
4-Fluorobenzoic acid chloride, p-Fluorobenzoyl chloride
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
82 °C/20 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H
InChI key
CZKLEJHVLCMVQR-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.
Friedelova-Craftsova acylace s katalyzátory Lewisových kyselin vytváří monoacylované produkty prostřednictvím elektrofilní aromatické substituce arenů.