Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 990,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 23 600,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-217-1
Beilstein/REAXYS Number:
1720474
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
5 990,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m0/s1
InChI key
MNQZXJOMYWMBOU-VKHMYHEASA-N
Application
D-(+)-Glyceraldehyde can be utilized as a reactant in the synthesis of:
- (S)-homophenylalanine by ruthenium oxidation of a 3-amino-1,2-diol generated via coupling of an amine, and α-hydroxyaldehyde.
- β- and γ-allenols via metal-catalyzed cyclization. Allenols are used as a key precursor for the preparation of enantiopure dihydropyrans and tetrahydrooxepines.
- Isopropylidene D-glyceraldehyde intermediate, which controls the chirality in the total synthesis of prostaglandins (PGE1).
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥90% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤10% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?