O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.08
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-836-7
Beilstein/REAXYS Number:
1720475
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
optical activity
[α]/D -11.0±3.0°, c = 2 in H2O (after 24 h)
solubility
water: soluble 30 g/L at 18 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)C=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m1/s1
InChI key
MNQZXJOMYWMBOU-GSVOUGTGSA-N
Application
- L-Glyceraldehyde Inhibits Neuroblastoma Cell Growth via a Multi-Modal Mechanism on Metabolism and Signaling.: This research highlights the inhibitory effects of L-Glyceraldehyde on neuroblastoma cell growth, revealing its impact through multiple pathways in metabolism and cell signaling (Forbes M et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-(-)-Glyceraldehyde is an important intermediate in carbohydrate metabolism.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 73572-250MG | 04061832385631 |
| 73572-1G | 04061826054321 |
| 73572-50MG | 04061832875064 |