Přeskočit na
326976
Silver
foil, thickness 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 880,00 Kč
2 910,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Ag
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
EC Number:
231-131-3
MDL number:
2 910,00 Kč
Ceníková cena3 880,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Electrodes
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
foil
composition
Ag
reaction suitability
core: silver
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
thickness
2.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Silver is a noble metal, extensively used in SERS, photocatalysis and solar cells. The surface of silver can be functionalized to attain specific properties such as biocompatibility and vapor selectivity of sensors.3 Iodized silver foils and thin films find potential use as SERS-active metal substrates.1 Cu substrates laminated with Ag foils, have compatible coefficient of thermal expansion (CTE), to be used for electronic packaging. Porous ZnO nanoplates deposited on silver foil with tunable hydrophobicity may be fabricated.3
Preparation Note
25 × 25 mm (approximately 13.2 g)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
327026327085295744
Silver foil, thickness 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
326976
Silver
Silver wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327026
Silver
Silver powder, 2-3.5 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327085
Silver
Silver wool, diam. 0.05 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
295744
Silver
form
foil
form
wire
form
powder
form
wool
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
target_organs
Nervous system
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Direct laminating of silve foils on copper substrate.
Wang PJ, et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 19, 1097-1099 (2008)
Christopher G Jesudason
International journal of molecular sciences, 10(5), 2203-2251 (2009-07-01)
This review is variously a presentation, reflection, synthesis and report with reference to more recent developments of an article - in a journal which has ceased publication - entitled "Some Electrode Theorems with Experimental Corroboration, Inclusive of the Ag/AgCl System"
T Prameela Devi et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 543-547 (2013-08-01)
A total of 75 isolates belonging to five different species of Trichoderma viz., T. asperellum, T. harzianum, T. longibrachiatum, T. pseudokoningii and T. virens were screened for the production of silver nanoparticles. Although all the isolates produced nanoparticles, T. virens
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
326976-1EA04061826705339