Přeskočit na
267430
Silver
wire, diam. 2.0 mm, ≥99.99% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
6.6 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 600,00 Kč
2 700,00 Kč
33 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 780,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Ag
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
EC Number:
231-131-3
MDL number:
2 700,00 Kč
Ceníková cena3 600,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
wire
reaction suitability
core: silver
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
diam.
2.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
6.6 g = 20; 33 g = 100 cm
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
265594265586327034
Silver wire, diam. 2.0 mm, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267430
Silver
Silver wire, diam. 1.0 mm, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265594
Silver
Silver wire, diam. 0.5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265586
Silver
Silver wire, diam. 0.25 mm, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327034
Silver
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
signalword
Warning
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
target_organs
Nervous system
pictograms
Health hazardEnvironment
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Rui Wang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3851-3854 (2013-07-19)
The present studies reveal that silver nanoparticles (AgNPs) can induce apoptosis and enhance radio-sensitivity on cancer cells. In this paper, we mainly investigated the effect of AgNPs on rat glioma C6 cells upon the combination treatment of hyperthermia treatment (HTT).
Sławomir Garboś et al.
Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 64(1), 31-36 (2013-06-26)
A water filtered by jug filter system (JFS) can be applied for the preparation of food products, as well as it can be directly consumed as drinking water. In the European Union, in both above-mentioned cases the quality of water
R Nirmala et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4686-4693 (2013-08-02)
We report on the preparation and characterization of polyurethane (PU) nanofibers containing silver (Ag) nanoparticles were synthesized by using electrospinning. Two different approaches were adopted to incorporate the Ag nanoparticles in to PU nanofibers. In the first approach, a homogeneous
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
267430-33G04061833063842
267430-6.6G04061826134290