Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 16 700,00 Kč | |
| 5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 62 300,00 Kč |
O této položce
16 700,00 Kč
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: iridium
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.2O
InChI key
HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- An indicator electrode in solid-state pH sensors.
- Coating material for stimulation electrodes.
- An anodic catalyst for oxygen evolution through a water-splitting reaction in a polymer electrolyte membrane (PEM) cell.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.7% trace metals basis | assay 99% trace metals basis |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) battery manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) battery manufacturing |
| reaction suitability core: iridium | reaction suitability core: iridium | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 206237-1G | 04061826741054 |
| 206237-5G | 04061838768520 |