Hlavní dokumenty
398500
Sigma-Aldrich
Iridium(IV) oxide hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Lineární vzorec:
IrO2 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
224.22 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Degree of hydration, 2-3
SMILES string
O.O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.H2O.2O/h;1H2;;
InChI key
YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)