Přeskočit na
204048
Platinum
powder (coarse), 99.99% trace metals basis
Synonyma:
Platinum black, Platinum element
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Pt
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141734
EC Number:
231-116-1
MDL number:
10 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99.99% trace metals basis
form
powder (coarse)
reaction suitability
core: platinum
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Towards a comprehensive understanding of platinum dissolution in acidic media: This study explores the dissolution behavior of platinum in acidic conditions, offering insights important for material scientists working on catalyst design and durability (Topalov et al., 2014).
  • Platinum-based drugs for cancer therapy and anti-tumor strategies: This article discusses the development and mechanisms of platinum-based chemotherapy agents, critical for drug discovery chemists focusing on cancer treatment (Zhang et al., 2022).
  • Mastering the surface strain of platinum catalysts for efficient electrocatalysis: This research delves into the manipulation of surface strain in platinum catalysts to enhance their efficiency, pertinent for material science applications in energy conversion (He et al., 2021).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
204013GF19761622GF21212187
Platinum powder (coarse), 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204048
Platinum
Platinum powder, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204013
Platinum
Platinum powder, max. particle size 3.5 micron, weight 1 g, purity 99.95%
GF19761622
Platinum
Platinum powder, max. particle size 150 micron, weight 1 g, purity 99.95%
GF21212187
Platinum
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.95%
assay
99.95%
form
powder (coarse)
form
powder
form
powder
form
powder
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)