Hlavní dokumenty
GF19761622
Platinum
powder, max. particle size 3.5 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Synonyma:
PT006021
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Pt
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.95%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 197-616-22
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
weight
1 g
max. part. size
3.5 μm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)