Přeskočit na
203319
Gallium
99.9995% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 330,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 910,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Ga
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
69.72
UNSPSC Code:
12141715
eCl@ss:
38120701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
2 330,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.9995% trace metals basis
form
(chips, chunks), (metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
composition
Ga
reaction suitability
core: gallium
resistivity
25.795 μΩ-cm, 30°C
bp
2403 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
density
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ga]
InChI
1S/Ga
InChI key
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Application
The wide liquid range of gallium was exploited recently when it was used as a solvent for the successful synthesis of ternary silicides, SmNiSi3 and YNiSi3, without incorporating Ga in their structure -- a promising new synthetic method.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
263273263265797669
Gallium 99.9995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203319
Gallium
Gallium 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
263273
Gallium
Gallium 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
263265
Gallium
assay
99.9995% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% (CP)
form
(chips, chunks), (metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
form
(chips, chunks), (metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
form
(chips, chunks), (metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
form
(solid or metallic liquid (ambient temp dependent))
mp
29.8 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
mp
-
density
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
2403 °C (lit.)
bp
2403 °C (lit.)
bp
2403 °C (lit.)
bp
-
resistivity
25.795 μΩ-cm, 30°C
resistivity
25.795 μΩ-cm, 30°C
resistivity
25.795 μΩ-cm, 30°C
resistivity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gallium
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Michael A Jakupec et al.
Current topics in medicinal chemistry, 4(15), 1575-1583 (2004-12-08)
The trivalent gallium cation is capable of inhibiting tumor growth, mainly because of its resemblance to ferric iron. It affects cellular acquisition of iron by binding to transferrin, and it interacts with the iron-dependent enzyme ribonucleotide reductase, resulting in reduced
Andrew B Kelson et al.
Current opinion in pharmacology, 13(5), 707-716 (2013-07-24)
Microbes have evolved elaborate iron-acquisition systems to sequester iron from the host environment using siderophores and heme uptake systems. Gallium(III) is structurally similar to iron(III), except that it cannot be reduced under physiological conditions, therefore gallium has the potential to
Michael A Jakupec et al.
Metal ions in biological systems, 42, 425-462 (2004-06-23)
Gallium has been the second metal to show activity against malignant tumors in humans soon after the establishment of platinum drugs in routine clinical practice. It has the unique property of inhibiting tumor growth as a simple cation, mainly because
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
203319-5G04061838765871
203319-25G04061838765864
Questions
  1. Hi there. Wanted to ask if the above product liquid at room temperature at about 25 degress??
    1 answer
    1. The melting point for this product is 29.8 °C (lit.) as listed in the 'PROPERTIES' section, which is slightly above room temperature.