Merck
797669
Gallium-69 Metal
99 atom % (69Ga), 99.9% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
69Ga
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.93
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141715
Isotopic purity:
99 atom % (69Ga)
Assay:
99.9% (CP)
Mass shift:
M-1
Form:
(solid or metallic liquid (ambient temp dependent))
isotopic purity
99 atom % (69Ga)
assay
99.9% (CP)
form
(solid or metallic liquid (ambient temp dependent))
mass shift
M-1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[69GaH2]
InChI
1S/Ga.3H/i1-1;;;
InChI key
PHMDYZQXPPOZDG-OSEPWBDTSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)