Přeskočit na
112151
2,4-Dichloroaniline
99%
Synonyma:
2,4-Dichlorophenylamine, 4-Chloro-2-chloroaniline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
971,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 480,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 550,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Cl2C6H3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39050667
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-057-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
386422
Assay:
99%
Form:
solid
971,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
245 °C (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChI key
KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4-Dichloroaniline is degraded by Delftia tsuruhatensis H1[1]. 2,4-Dichloroaniline metabolite is detected in human urine sample by GC/MS and high performance liquid chromatograph[2].
Application
  • Phototransformation of 2,4-Dichloroaniline: Studies the phototransformation of 2,4-Dichloroaniline in freshwater environments, crucial for understanding its environmental degradation and implications for water purification technologies (Ucun et al., 2021).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
477222C22415658820
assay
99%
assay
≥99%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
59-62 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
mp
83-87 °C
bp
245 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
-
form
solid
form
crystals, powder, solid
form
chips, crystals or chunks
form
solid
functional group
chloro
functional group
chloro
functional group
-
functional group
bromo, chloro
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dichloroaniline
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Si-Houy Lao et al.
Phytochemistry, 63(6), 653-661 (2003-07-05)
The metabolic fate of [UL-14C]-3,4-dichloroaniline (DCA) was investigated in Arabidopsis root cultures and soybean plants over a 48 h period following treatment via the root media. DCA was rapidly taken up by both species and metabolised, predominantly to N-malonyl-DCA in
C Causserand et al.
Water research, 39(8), 1594-1600 (2005-05-10)
This study evaluates the performance of two nanofiltration membranes in removing a herbicide: dichloroaniline. The membranes, one polyamide and one cellulose acetate, have a cut-off in the range 150-300 g/mol (manufacturers' data). The experiments were carried out with solutions of
M Kilemade et al.
Environmental toxicology, 16(3), 253-259 (2001-06-21)
The aim of this work was to investigate the use of the heat shock protein, HSP 70, as a sublethal measurement of ecotoxicity and to identify if the amount of HSP 70 synthesized is proportional to the chemical stress applied.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
112151-100G04061838699732
112151-5G04061838699749
112151-500G04061832763071