Přeskočit na
C22415
4-Chloroaniline
98%
Synonyma:
1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Chlorophenylamine, p-Chloroaniline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
836,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
957,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 310,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 920,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClC6H4NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
127.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-401-0
Beilstein/REAXYS Number:
471359
MDL number:
Assay:
98%
Form:
chips, crystals or chunks
836,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.15 mmHg ( 25 °C)
assay
98%
form
chips, crystals or chunks
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloroaniline can undergo:
  • Allylation in the presence of ultrasonication to form N-allyl-4-chloroaniline, a precursor for bioactive compounds containing indole and dihydroindole nucleus.
  • Povarov reaction with cyclopentadiene to form C-2 aliphatic substituted tetrahydroquinolines.
  • Mannich reaction with aldehydes and cyclic ketones to form β-amino carbonyl compounds.
  • Nitration to form 4-chloro-3-nitroaniline in the presence of guanidinium nitrate.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
47722235823PHR1200
4-Chloroaniline PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35823
4-Chloroaniline
description
98%
description
purified by sublimation, ≥99%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
98%
assay
≥99%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
form
chips, crystals or chunks
form
crystals, powder, solid
form
-
form
-
vapor density
4.4 (vs air)
vapor density
4.4 (vs air)
vapor density
4.4 (vs air)
vapor density
4.4 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloroaniline
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
248.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
120.0 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
106-47-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?