Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 900,00 Kč |
O této položce
10 900,00 Kč
grade
pharmaceutical primary standard
API family
propranolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154)
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154) |
| API family propranolol | API family propranolol | API family propranolol | API family propranolol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propranolol hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1576005-200MG | 04061838743435 |