Přeskočit na
1372344
USP
Polyamide 6
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
Nylon 6, Polycaprolactam
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 890,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[-NH(CH2)5CO-]n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
8 890,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
autoignition temp.
815 °F
manufacturer/tradename
USP
transition temp
Tm 228.5 °C, Tg 62.5 °C
density
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
NC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H2,7,8)
InChI key
ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Polyamide 6 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
158900711340401011710
Polyamide 6 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1372344
Polyamide 6
Pyrimethamine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1589007
Pyrimethamine
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
autoignition temp.
815 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
transition temp
Tm 228.5 °C, Tg 62.5 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
1372344-1G04061838669841