Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 000,00 Kč |
O této položce
14 000,00 Kč
grade
pharmaceutical primary standard
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
API family
boric acid
form
crystalline, solid
manufacturer/tradename
USP
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
boiling water: freely soluble, ethanol: soluble, glycerol: freely soluble
density
1.440 g/cm3
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Boric acid is a weak, monobasic Lewis acid of boron with mild antiseptic, antifungal, and antiviral properties. It is employed in various pharmaceutical and cosmetic products for its buffering and antimicrobial characteristics.
Boric acid is used as a buffering agent in culture media and can act as a preservative to prevent bacterial and fungal growth.
not a USP categoty
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| form crystalline, solid | form powder | form powder, solid | form crystalline, solid |
| application(s) USP Biologics | application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| solubility boiling water: freely soluble, glycerol: freely soluble, ethanol: soluble | solubility - | solubility 49.2 g/L | solubility 49.2 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1076341-1G | 04061832632261 |