Přeskočit na
1012065
USP
Acyclovir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
Acycloguanosine, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, Acyclovir
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
300 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H11N5O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
225.20
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
13 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acyclovir
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
InChI key
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
General description
Acyclovir is a nucleoside analogue antiviral drug. It is a highly potent inhibitor of herpes simplex virus.[1] It is related to cytarabine, idoxuridine, trifluridine and vidarabine.[2]
Application
Acyclovir USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Acyclovir Capsules
  • Acyclovir for Injection
  • Acyclovir Injection
  • Acyclovir Ointment
  • Acyclovir Oral Suspension
  • Acyclovir Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1254BP438Y0002244
Acyclovir United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012065
Acyclovir
Acyclovir Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1254
Acyclovir
Aciclovir British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP438
Aciclovir
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
API family
acyclovir
API family
acyclovir
API family
acyclovir
API family
acyclovir
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acyclovir
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Derivative spectrophotometric method for determination of acyclovir in polymeric nanoparticles.
Tavares, Guilherme Diniz, et al.
Quimica nova, 35.1, 203-206 (2012)
D M Richards et al.
Drugs, 26(5), 378-438 (1983-11-01)
Acyclovir (aciclovir) is a nucleoside analogue antiviral drug related to cytarabine, idoxuridine, trifluridine and vidarabine. In common with these earlier antivirals, acyclovir is active against some members of the herpesvirus group of DNA viruses. The efficacy of topical acyclovir has
G B Elion
The American journal of medicine, 73(1A), 7-13 (1982-07-20)
Acyclovir, an acrylic purine nucleoside analog, is a highly potent inhibitor of herpes simplex virus (HSV), types 1 and 2, and varicella zoster virus, and has extremely low toxicity for the normal host cells. This selectivity is due to the
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
1012065-300MG04061838667168