Přeskočit na
22816
Porter Low Flow Pressure Regulator
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 800,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
10 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
General description
Provides precise pressure regulation at very low flows. Outlet pressure will not decrease more than 0.3 psi over the entire flow range.
Specifications
  • Regulation Range: 0-100 psig (0-7.0 kg/cm2).
  • Max. Operating Pressure: 250 psig (17.6 kg/cm2)
  • Pressure Drop Required: >10 psi (0.7 kg/cm2)
  • Control Accuracy: less than 0.3 psi decrease
  • Construction: aluminum body & bonnet, stainless steel diaphragm & filter, Buna-N O-rings, Viton valve seat
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Wojciech Krzeptowski et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(1) (2021-01-16)
G-quadruplexes (G4) are stacked nucleic acid structures that are stabilized by heme. In cells, they affect DNA replication and gene transcription. They are unwound by several helicases but the composition of the repair complex and its heme sensitivity are unclear.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
2281604061833657799