Přeskočit na
22012
SWAGELOK® Front Ferrule
SWAGELOK® 203-1, brass, 1/8 in. SWAGELOK
Synonyma:
Swagelok® 203-1,BRASS FRT FERR 1/8" PK20
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
20 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
753,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
753,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
brass
packaging
pkg of 20 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 203-1
fitting
1/8 in. SWAGELOK
General description
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut. Brass ferrules are used with copper tubing whereas stainless-steel ferrules are used with stainless-steel tubing.
Application
Brass front ferrule maybe used for sealing the tube ends to increase the lifetime and performance of the permeation tubes as standard gas sources.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
220382202722039
fitting
1/8 in. Swagelok
fitting
1/8 in. Swagelok
fitting
1/4 in. Swagelok
fitting
1/8 in. Swagelok
packaging
pkg of 20 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
material
brass
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Swagelok® 203-1
manufacturer/tradename
Swagelok® 203-1
manufacturer/tradename
Swagelok® 403-1
manufacturer/tradename
Swagelok® 204-1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Front Ferrule
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Performance of permeation tubes as standard gas sources.
Bernard S
Environmental Science & Technology, 5 (11), 1121-1128 (1971)
Grob RL & Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 522-523 (2004)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
927139-250MG04065268004692
927139-1G04065268004685
2201204061833028056