Merck
Z743433
Laser Cryo-Tags® sidewall
green, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
Synonyma:
cryogenic plate labels, freezer labels, Diversified Biotech SIDE-1200, cold storage vial labels, freezer vial labels
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SIDE-1200
Packaging:
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SIDE-1200
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
1.50 in. × 0.25 in.
color
green
General description
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage.  These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates.  Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
Legal Information
D-230 is a registered trademark of Texaco
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Cryo-Tags® sidewall
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)