Přeskočit na
Z742099
Western Blot Box
black, size 8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm, pk of 5
Synonyma:
Western Blot Container
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 330,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105300
Packaging:
pk of 5
1 330,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pk of 5
size
8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm
color
black
General description
  • Perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged Lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips, or minis
No matter what size your Western blot is, there′s a box that fits it perfectly. With boxes that are correctly matched to common blot sizes, you can fit more blots on shakers/rockers while keeping reagent and antibody usage to an absolute minimum. Additionally, all corners are formed at 90° angles and the bottom surface is uniformly flat, further reducing consumption of costly reagents and antibodies (for example, popular mini-gels require only about 4mL).
At a price that makes them truly disposable, all sizes are engineered from crystal clear polystyrene. All sizes are also equipped with an easy-to-open hinged lid that reduces evaporation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z742098Z742096Z742097
Western Blot Box black, size 8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm, pk of 5
Z742099
Western Blot Box
Western Blot Box clear, size 8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm, pk of 5
Z742098
Western Blot Box
Western Blot Box clear, size 7.3 cm × 3.0 cm × 1.9 cm, pk of 5
Z742096
Western Blot Box
Western Blot Box clear, size 7.3 cm × 5.1 cm × 3.2 cm, pk of 5
Z742097
Western Blot Box
packaging
pk of 5
packaging
pk of 5
packaging
pk of 5
packaging
pk of 5
size
8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm
size
8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm
size
7.3 cm × 3.0 cm × 1.9 cm
size
7.3 cm × 5.1 cm × 3.2 cm
color
black
color
clear
color
clear
color
clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Western Blot Box
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
Z742099-5EA04061833573990