Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 300,00 Kč |
O této položce
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Simport M920-1
Material:
PETG lid
Packaging:
pack of 1 ea
14 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
PETG lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Simport M920-1
parameter
-20-60 °C temp. range
L × H × W
38 cm × 4.5 cm × 24 cm
General description
These robust hunidity chambers offer a more user friendly approach to immunohistochemistry staining. This tray is suitable for routine staining requiring a humidity chamber. Wells between rails holds water securely without splashing. The plastic rails are covered with a polymer strip for perfectly holding slides even if tray is held at an angle. Rails are raised not only to avoid water touching the slides but to make them more easily retrievable. The base will also excess stain solution dripping from the slides.
Features and Benefits
- Holds up to 20 slides
- Drain plug for easy emptying
- 4 rubber feet for greater stability
- Stackable for save space
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Simport M920-1 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120879 | manufacturer/tradename Simport M920-2 | manufacturer/tradename BRAND 473100 |
| material PETG lid | material black plastic | material black acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) lid | material stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 10 ea |
| L × H × W 38 cm × 4.5 cm × 24 cm | L × H × W - | L × H × W 38 cm × 4.5 cm × 24 cm | L × H × W - |
| parameter -20-60 °C temp. range | parameter - | parameter -80-80 °C temp. range | parameter - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under StainTray slide staining system
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| Z670138-1EA | 04061833344927 |