Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 228,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
228,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
polypropylene
manufacturer/tradename
BRAND 704328
fitting
GL 28 bottle, GL 32 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704328 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| fitting GL 28 bottle, GL 32 thread | fitting GL 30 bottle, GL 32 thread | fitting GL 25 bottle, GL 32 thread | fitting GL 32 bottle, GL 45 thread |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| manufacturer/tradename BRAND 704328 | manufacturer/tradename BRAND 704330 | manufacturer/tradename BRAND 704325 | manufacturer/tradename BRAND 704396 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?