Přeskočit na
Z0750
cis-Zeatin
≥90% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonyma:
6-(4-Hydroxy-3-methyl-cis-2-butenylamino)purine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 600,00 Kč
23 460,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H13N5O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
219.24
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
glacial acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
23 460,00 Kč
Ceníková cena27 600,00 KčUložit 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
cis-Zeatin, ≥90% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
glacial acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(CO)=C\CNc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2-
InChI key
UZKQTCBAMSWPJD-UQCOIBPSSA-N
General description
cis-Zeatin is an isoprenoid cytokinin (CK)(2) present in plants and some bacteria.[1]
Application
cis-Zeatin has been used as a cytokinin standard in the ultra-violet (UV) spectrum and gas chromatogram measurements to characterize N-glucoside of cis-Zeatin from potato tuber sprouts.[2] It has also been used as a cytokinin to treat legume M. atropurpureum to test its effect on pseudonodules formation.[3]
Biochem/physiol Actions
cis-Zeatin displays a low affinity to cytokinin receptors (CK) and lower activity in the classical CK bioassays compared to the trans isomer. cis-Zeatin (cZ) and its riboside (cZR) regulate plant development and stress.[1] cZ also plays a key role in the growth and development of rice.[4] It may also have a role in mediating plant-pathogen interactions and plant immunity.[2]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z0375Z0164Z0876
Zeatin BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
Sigma-Aldrich
Z0164
Zeatin
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
~95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
glacial acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
Z0750-10MG04061833265970