Přeskočit na
Y2001
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without histidine, leucine, tryptophan and uracil
Synonyma:
Synthetic drop-out medium for yeast
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
20 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 080,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
ND.02
MDL number:
4 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
application(s)
food and beverages
Application
The selection of plasmids in yeast is based on the use of auxotrophic mutant strains that cannot grow without a specific media component (an amino acid, purine or pyrimidine). Transformation with a plasmid containing the mutated gene enables the transformant to grow on a medium lacking the required component. Sigma′s Yeast Synthetic Drop-Out Media Supplements create a richer medium for better yield and growth rate, and increase the probability of successful transformations when screening libraries or performing gene knock-outs.
Preparation Note
1.4 g will supplement 1 liter of medium.
Other Notes
Mixtures of amino acids and other nutrients to be added to Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids.
The supplements contain all of the following components except as indicated:
Amino acids: All standard amino acids except for histidine, leucine, tryptophan and uracil. Each amino acid is present at a concentration of 76 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Y1501Y2146Y1771
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Techniky kultivace kvasinek: Modelové systémy pro studium eukaryot s tekutými médii nebo pěstováním na agarových plotnách.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Sortimentní položky
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Související obsah
Instructions
Margot Bärenstrauch et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 139, 103383-103383 (2020-04-10)
Plants comprise many asymptomatic fungal endophytes with potential roles of plant protection against abiotic and biotic stresses. Endophytes communicate with their host plant, with other endophytes and with invading pathogens but their language remains largely unknown. This work aims at
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
Y2001-20G04061837587993
Questions
  1. It says to add 1.4g to a liter of medium. Would this mean you would need to add 14g to a 10X stock solution that is suggested when preparing yeast nitrogen base without AA.
    1 answer
    1. Mathematically, yes, this would mean 14 grams would be added to a 10X stock. However, studies of the solubility of this supplement at 10X have not been performed. The end user should attempt this using a smaller volume to verify solubility.
      Please see the links below to the product datasheet, the Yeast Drop Out page, and the Yeast Growth Protocols page:
      Y2001 Datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/169/136/y2001dat.pdf
      Yeast Drop-Out Bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/microbiological-testing/microbial-culture-media-preparation/yeast-drop-out
      Yeast Growth Protocols page:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/microbiological-testing/pathogen-and-spoilage-testing/yeast-growth-protocols