Přeskočit na
X3375
Xylitol
≥99% (GC)
Synonyma:
Xylite
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 040,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 190,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 780,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 810,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOCH2[CH(OH)]3CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-788-0
Beilstein/REAXYS Number:
1720523
MDL number:
1 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
crystalline, crystals or chunks, powder
sweetness
1 × sucrose
color
colorless
mp
94-97 °C (lit.)
solubility
water: 642g/l at 25 °C (77 °F )
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
InChI key
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
General description
Xylitol is a naturally occurring five carbon sugar alcohol, equivalent to sucrose in sweetness. Xylitol finds applications in the preparation of confectionaries, chewing gum, toothpaste and mouthwashes. Xylitol is a low-energy sweetener with insulin independent metabolism, making it a promising alternative for sugar in diabetic patients. Xylitol is a natural anticaries agent used in the treatment of dental caries, as it is not utilized by cariogenic bacteria creates a starvation effect on them. Xylitol prevents otitis and upper respiratory tract infections. Commercially, microorganisms like bacteria, fungi and yeasts produce xylitol by fermentation.
Application
Xylitol has been used:
  • as a standard for high performance liquid chromatography
  • in analysing antibacterial activity on oral biofilms
  • for thermodynamic data and densities measurement
Biochem/physiol Actions
A sugar alcohol sweetener detectable by humans. Produced from hemicellulose hydrolysate fermentation.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1280W507930X0080000
Xylitol ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
X3375
Xylitol
Xylitol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1280
Xylitol
Xylitol
Sigma-Aldrich
W507930
Xylitol
Xylitol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
X0080000
Xylitol
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
water: 642g/l at 25 °C (77 °F )
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
form
crystalline, powder, crystals or chunks
form
-
form
powder or crystals
form
-
mp
94-97 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
color
colorless
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylitol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Synergistic effect of xylitol and ursolic acid combination on oral biofilms
Zou Y, et al.
Restorative dentistry & endodontics, 39(4), 288-295 (2014)
Culture parameters affecting xylitol production by Debaryomyces hansenii immobilized in alginate beads
Perez-Bibbins B, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 48(3), 387-397 (2013)
Apparent molar volumes and apparent molar heat capacities of aqueous adonitol, dulcitol, glycerol, meso-erythritol, myo-inositol, D-sorbitol, and xylitol at temperatures from (278.15 to 368.15) K and at the pressure 0.35 MPa
Blodgett MB, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 39(4), 627-644 (2007)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
X3375-1KG04061837546037
X3375-25G04061835550654
X3375-10MG04061833257050
X3375-100G04061835550647
X3375-500G04061835550661
X3375-5G04061835550678
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?