Přeskočit na
U6751
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid trisodium salt
98-100%, from yeast, powder
Synonyma:
UDP-GlcA, UDPGA, Uridine-diphosphate-glucuronic acid trisodium salt, Uridine[5′]diphospho[1]-α-D-glucopyranosuronic acid trisodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 740,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 700,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 400,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
36 100,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
61 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H19N2Na3O18P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
646.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
98-100%
Biological source:
bovine liver, rabbit muscle, yeast
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
2 740,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid trisodium salt, 98-100%
Quality Level
biological source
bovine liver, rabbit muscle, yeast
assay
98-100%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C15H22N2O18P2.3Na/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;;;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;;;/m1.../s1
InChI key
XXXUNWUNTOMVIG-QWGSIYABSA-K
Application
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid trisodium salt has been used in optimization of incubation assay and glucuronidation assay.
Biochem/physiol Actions
Uridine 5′-diphosphate-glucuronic acid (UDP-GlcA) is a carboxylic acid-formed sugar nucleotide. It participates in the biosynthesis of numerous cell components. UDP-GlcA is a glycosyl donor for glycosyltransferases in the biosynthesis of several cell components like glycosaminoglycans, some N- and O-linked glycans, glycosphingolipids and pectins.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
U5625U5252U6375
biological source
bovine liver, yeast, rabbit muscle
biological source
Saccharomyces cerevisiae, enzyme from bovine liver (catalase), enzyme from rabbit muscle (LDH)
biological source
synthetic (organic)
biological source
(chemical)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
98-100%
assay
98-100%
assay
≥97%
assay
≥99%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Související obsah
Glycobiology and Glycoproteomics Brochure
Comparing substrate specificity of two UDP-sugar pyrophosphorylases and efficient one-pot enzymatic synthesis of UDP-GlcA and UDP-GalA
Guo Y, et al.
Carbohydrate Research, 411, 1-5 (2015)
Jan J Lyczakowski et al.
The New phytologist, 231(5), 1720-1733 (2021-06-05)
Wood of coniferous trees (softwood), is a globally significant carbon sink and an important source of biomass. Despite that, little is known about the genetic basis of softwood cell wall biosynthesis. Branching of xylan, one of the main hemicelluloses in
In vitro inhibitory effects of Andrographis paniculata, Gynura procumbens, Ficus deltoidea, and Curcuma xanthorrhiza extracts and constituents on human liver glucuronidation activity
Husni Z, et al.
Pharmacognosy magazine, 13( 2), S236-S236 (2017)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B3686-25MG04061832444550
B3686-5MG04061832444567
U6751-500MG04061837409981
U6751-25MG04061837409974
U6751-1G04061837409950
U6751-250MG04061837409967
U6751-100MG04061837409943
Questions
  1. For how long is the UDP-GA trisodium salt stable in powder form at -20°C?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
      Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf .