Přeskočit na
U2625
Uric acid
≥99%, crystalline
Synonyma:
2,6,8-Trihydroxypurine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 400,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 260,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
49 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4N4O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.11
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-720-7
Beilstein/REAXYS Number:
156158
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
crystalline
2 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥99%
form
crystalline
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
InChI key
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Application
Uric acid has been used:
  • in inducing hyperuricemia in mice
  • as a component of digestion fluid for the simulation of in vitro human digestion model[1]
  • in selectivity test of the glucose sensor in sweat-based diabetes monitoring
Biochem/physiol Actions
Uric acid is an insoluble catabolite produced by adenine and guanine metabolism. Accumulation of uric acid leads to gout, hyperuricemia, arthritis and renal failure. Elevated uric acid levels contributes to hypertension and pathogenesis of cardiovascular disease. Low uric acid levels associated with Parkinson′s disease and multiple sclerosis, may elicit protective functionality. High levels of uric acid in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) may serve as potential marker for diagnosis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
490997U2875NIST913B
Uric acid ≥99%, crystalline
Sigma-Aldrich
U2625
Uric acid
Uric acid NIST® SRM® 913b
NIST913B
Uric acid
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
99% (CP)
assay
11.0-13.0% anhydrous basis (Sodium, ICP)
assay
-
form
crystalline
form
solid
form
powder
form
crystalline (solid)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uric acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.
Uric acid in plants and microorganisms: Biological applications and genetics-A review
Hafez RM, et al.
Journal of Advanced Research, 8(5), 475-486 (2017)
A graphene-based electrochemical device with thermoresponsive microneedles for diabetes monitoring and therapy
Lee H, et al.
Nature Nanotechnology, 11(6), 566-566 (2016)
Reduction of Serum Uric Acid Associated with Attenuation of Renal Injury, Inflammation and Macrophages M1/M2 Ratio in Hyperuricemic Mice Model
HARYONO A, et al.
Kobe J. Med. Sci., 64(3), E107-E114 (2018)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
U2625-1KG04061835550418
U2625-25G04061835550425
U2625-100G04061835550401
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?