Přeskočit na
U0750
Uracil
≥99.0%, synthetic (organic), powder
Synonyma:
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 450,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 570,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 610,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 300,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H4N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.09
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-621-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
507828
Assay:
≥99.0%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
1 450,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Uracil, ≥99.0%
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
SMILES string
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Uracil belongs to the pyrimidine nucleobase family. It is naturally occurring and is an important and active part of RNA.[1]
Application
Uracil has been used as:
  • a nucleotide standard to determine DNA methylation by high-performance liquid chromatography[2]
  • a component of synthetic define medium for culturing Saccharomyces cerevisiae and its strain
  • a component of the amino acid supplement to culture Bacillus sp[3]
Biochem/physiol Actions
Uracil and its derivatives play an integral part in medicinal chemistry for the synthesis of cancer, viral infections, autosomal recessive disorder, thyroid, and diabetic drugs.[1]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
U11286630Y0000764
Uracil ≥99.0%
Sigma-Aldrich
U0750
Uracil
Uracil BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U1128
Uracil
Uracil
Millipore
6630
Uracil
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
crystalline solid
form
-
assay
≥99.0%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
hot water: 1 mg/mL
solubility
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uracil
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.
Comparative metabolite profiling of wild type and thermo-tolerant mutant of Saccharomyces cerevisiae
Kim S, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 111, 62-68 (2021)
Deepthi Ramesh et al.
European journal of medicinal chemistry, 207, 112801-112801 (2020-09-15)
Uracil is one of the most notable pharmacophores in medicinal chemistry as the pyrimidine nucleobase forms an integral part of many commercial drugs. Though the name uracil is usually associated with cancer drugs, there are many uracil-based compounds which can
William B White et al.
The New England journal of medicine, 369(14), 1327-1335 (2013-09-03)
To assess potentially elevated cardiovascular risk related to new antihyperglycemic drugs in patients with type 2 diabetes, regulatory agencies require a comprehensive evaluation of the cardiovascular safety profile of new antidiabetic therapies. We assessed cardiovascular outcomes with alogliptin, a new
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
U0750-25G04061835522316
U0750-1KG04061826746004
U0750-5G04061835559428
U0750-500G04061837403835
U0750-100G04061837403828
Questions
  1. Is their any information regarding the species and country of domicile the uracil is derived from?
    1 answer
    1. Please see the sample Certificate of Origin for this product. Please note that the Certificate of Origin is lot specific: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/P2308-5MG0000143354.pdf