Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 560,00 Kč 4 726,00 Kč | |
| 100 μL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 600,00 Kč | |
| 200 μL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 16 600,00 Kč 14 110,00 Kč |
O této položce
4 726,00 Kč
Ceníková cena5 560,00 KčUložit 15 %Název produktu
Anti-Tau antibody, Mouse monoclonal, clone Tau46, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Tau46, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
bovine, rat, human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using mouse brain extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone Tau46, monoclonal | clone TAU-2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity bovine, rat, human, mouse | species reactivity monkey, bovine, chicken, human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human, mouse, rat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Tau antibody, Mouse monoclonal
— nebo —
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| T9450-25UL | 04061838511171 |
| T9450-100UL | 04061838027023 |
| T9450-200UL | 04061837381393 |