Přeskočit na
T7408
Triethylammonium bicarbonate buffer
1.0 M, pH 8.5±0.1
Synonyma:
Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 080,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 400,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3624751
8 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
storage condition
(Tightly closed)
concentration
1.0 M
color
colorless
pH
8.5±0.1
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for LC-MS, suitable for mass spectrometry
application(s)
diagnostic assay manufacturing
microbiology
sample preparation
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
InChI key
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Buffer for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Triethylammonium bicarbonate buffer is used in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
It has also been used:
  • in trypsin digestion
  • as a component of lysis buffer
  • to adjust the pH of buffer for protein quantification
Biochem/physiol Actions
Triethylammonium bicarbonate buffer is useful in oligonucleotides purification for electrospray mass spectrometry analysis.[1] It is also utilized in trypsin digestion buffers.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
903601859790358
concentration
1.0 M
concentration
~1.0 M in H2O
concentration
1 M
concentration
1 M, ~1.0 M in H2O
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
microbiology
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
detection
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
pH
8.5±0.1
pH
8.4-8.6 (25 °C)
pH
8.4-8.6 (20 °C in neat)
pH
7.0
storage condition
(Tightly closed)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
dry at room temperature
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
T7408-100ML04061837372933
T7408-500ML04061837372940
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?