Quantitave purity testing is not performed on this product. While there may be residual salts and trace components present following the purification process, no specific excipients have been added. This material has not been TCPK-treated.
Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 854,00 Kč | |
| 10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 600,00 Kč | |
| 25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 840,00 Kč | |
| 10 x 5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 660,00 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 290,00 Kč | |
| 500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 48 700,00 Kč |
O této položce
854,00 Kč
biological source
Porcine pancreas
Quality Level
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
specific activity
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
mol wt
23.8 kDa
concentration
25 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
pH
7.6
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Preparation Note
For applications that require EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source Porcine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source human pancreas | biological source Porcine pancreas |
| specific activity 1,000-2,000 BAEE units/mg solid | specific activity ≥10,000 BAEE units/mg protein | specific activity - | specific activity 90-110% (compared to standard) |
| concentration 25 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| form lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form salt-free, lyophilized powder | form tablet |
| pH 7.6 | pH - | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin from porcine pancreas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Kontinuální spektrofotometrická metoda stanovení rychlosti pomocí substrátu BAEE měří aktivitu trypsinu, která je nezbytná pro charakterizaci enzymu.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| T4799-25G | 04061835569601 |
| T4799-10G | 04061835569595 |
| T4799-500G | 04061835569618 |
| T4799-10X5G | 04061837346743 |
| T4799-5G | 04061835569625 |
| T4799-100G | 04061835569588 |
-
Is this pure trypsin? there any excipient in the product?