Přeskočit na
T4500
Theobromine
≥98.0%, Phosphosdiesterase inhibitor
Synonyma:
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 560,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 610,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H8N4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
201-494-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
16464
Assay:
≥98.0%
Quality level:
1 560,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Theobromine, ≥98.0%
Quality Level
assay
≥98.0%
mp
345-350 °C
solubility
H2O: slightly soluble, aqueous base: moderately soluble, ethanol: slightly soluble
SMILES string
[H]N1C(N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O)=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
InChI key
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Theobromine is a methylxanthine alkaloid derivative, highly present in cocoa.
Application
Theobromine has been used:
  • to test in behavioural assay
  • as a food or dietary supplement
  • as a standard for theobromine quantification in brewed coffee samples
Biochem/physiol Actions
Phosphosdiesterase inhibitor; weak adenosine receptor antagonist; diuretic; smooth muscle relaxant.
Theobromine possesses antitussive action and might be useful in treating acute and chronic cough. It is a catabolic product of caffeine and shows antioxidant and prooxidant properties.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
Theobromine is moderately soluble in aqueous base and is slightly soluble in water and ethanol.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
42993PHL89808PHR1837
Theobromine analytical standard
Supelco
42993
Theobromine
Theobromine phyproof® Reference Substance
PHL89808
Theobromine
Theobromine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1837
Theobromine
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
H2O: slightly soluble, ethanol: slightly soluble, aqueous base: moderately soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
345-350 °C
mp
345-350 °C
mp
345-350 °C
mp
345-350 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Theobromine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Antioxidant and prooxidant properties of caffeine, theobromine and xanthine
Azam S, et al.
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 9(9), BR325-BR330 (2004)
A subset of enteroendocrine cells is activated by amino acids in the Drosophila midgut
Park JH, et al.
Febs Letters (2006)
Development of a chromatographic low pressure flow injection system: Application to the analysis of methylxanthines in coffee
Santos JR and Antonio OSS Rangel
Analytica Chimica Acta, 715(17), 57-63 (2012)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
T4500-25G04061835559312
T4500-100G04061835546428