Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 900,00 Kč 5 015,00 Kč | |
| 1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 21 600,00 Kč 18 360,00 Kč |
O této položce
5 015,00 Kč
Ceníková cena5 900,00 KčUložit 15 %grade
Molecular Biology
Quality Level
sterility
non-sterile
form
powder
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Application
Features and Benefits
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package sizes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability - | suitability Escherichia coli, Haemophilus spp., Lactobacillus spp., Streptococcus spp., coliforms | suitability - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Kultivace E. coli v rozsahu od malých kultur až po fermentaci. Zahrnuty jsou protokoly pro založení startovací kultury, suspenzní buňky, monokulturu a pokovení bakteriofága M13.
Techniky kultivace kvasinek: Modelové systémy pro studium eukaryot s tekutými médii nebo pěstováním na agarových plotnách.
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| T2559-1KG | 04061826764756 |
| T2559-250G | 04061837342356 |