Přeskočit na
SML2807
JP4-039
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-[[(3E,5S)-5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-7-methyl-1-oxo-3-octen-1-yl]amino]-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, JP 4-039
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 160,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 860,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H42N3O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
424.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C/C=C/[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC(C)C)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C23H42N3O4/c1-16(2)13-17(25-20(28)30-21(3,4)5)11-10-12-19(27)24-18-14-22(6,7)26(29)23(8,9)15-18/h10-11,16-18H,12-15H2,1-9H3,(H,24,27)(H,25,28)/b11-10+/t17-/m1/s1
InChI key
AJHRJWQXDNEJAG-SXSDINLZSA-N
Biochem/physiol Actions
JP4-039 is an electron-/reactive oxygen species (ROS)-scavenging GS-nitroxide composed of 4-amino-TEMPO and a truncated gramicidin S (GS) mitochrondria-targeting sequence. JP4-039 is a superior irradiation mitigator than XJB-5-131 (33% vs. 20% mice survial rate on day 35 with respective compound; 23.6 μmol/kg iv. 24 hr post 9.5 Gy whole body irradiation), while displaying weaker anti-ferroptotic potency (EC50 = 3.58 μM/1.27 μM against 10 μM erastin-/2 μM RSL3-induced HT-1080 ferroptosis vs. 114 nM/68 nM with XJB-5-131) due to lower lipophilicity & mitochondria enrichment. Typical dosing range: 40 nM-10 μM in cultures and 10-20 mg/kg in mice (im., ip., iv.) in vivo.
Mitochondrial-targeted reactive oxygen species (ROS)-scavenging gramicidin S (GS)-nitroxide with in vitro and in vivo efficacy against irradiation-induced damage.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SML2548SML1107SML1799
JP4-039 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2807
JP4-039
MS094 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2548
MS094
SGC0946 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1107
SGC0946
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
SML2807-25MG04061841791096