Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 090,00 Kč |
O této položce
7 090,00 Kč
Název produktu
4-Hydroxytamoxifen Ready Made Solution, 5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
biological source
synthetic
Quality Segment
form
solution
concentration
5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CC)/c3ccccc3)\c2ccc(cc2)O)(C)C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
InChI key
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| concentration 5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5) | concentration - | concentration - | concentration - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxytamoxifen Ready Made Solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| SML1666-1ML | 04061838093042 |