Přeskočit na
S9378
Sucrose
≥99.5% (GC)
Synonyma:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 130,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 360,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 390,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 980,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C12H22O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
1 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
sugar cane
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
form
crystals
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤5 ppm heavy metals
color
white
useful pH range
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
absorption
≤0.2 at 260 in water (50 G plus 50 mL), ≤0.2 at 280 in water (50 G plus 50 mL)
application(s)
agriculture
foreign activity
RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Application
Sucrose has been used:
  • in plant cultivation and regeneration
  • cryopreservation
  • clear unobstructed brain/body imaging cocktails and computational analysis (CUBIC)
Biochem/physiol Actions
Sucrose, a non-reducing disaccharide is abundantly present in photosynthetic organisms including plants. It is the main constituent of molasses. Sucrose is used in food industry as liquid sugar. It is also a component of foodstuffs and beverages. In higher plants, sucrose participates in growth and development. It is an important human macronutrient. Sucrose is used in foods as a sweetening agent.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S8501S5391S7903
Sucrose ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S9378
Sucrose
Sucrose ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S8501
Sucrose
Sucrose ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5391
Sucrose
Sucrose ≥99.5% (GC), BioXtra
Sigma-Aldrich
S7903
Sucrose
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
crystals
form
powder
form
powder
form
crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S9378-10MG04061835549917
S9378-1KG04061835322589
S9378-500G04061835322596
S9378-5KG04061835322602
S9378-10KG04061835322572
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Can I use this product to perform Sucrose-preference-test for mouse?
    1 answer
    1. This product is not sterile or endotoxin tested, and is not suitable for animal testing.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?