Přeskočit na
S8502
(−)-Scopolamine methyl bromide
≥98% (HPLC), mAChRs antagonist, powder
Synonyma:
Hyoscine methyl bromide, Methscopolamine bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Dostupné k odeslání dne19. května 2026odSchnelldorf Distribution
1 970,00 Kč
5 g
Dostupné k odeslání dne19. května 2026odSchnelldorf Distribution
7 340,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H24NO4 · Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
398.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-844-5
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1 970,00 Kč
Dostupné k odeslání dne19. května 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
(−)-Scopolamine methyl bromide, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −25°, c = 5 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Br-].[H][C@]12C[C@@H](C[C@]([H])([C@@]3([H])O[C@@]13[H])[N+]2(C)C)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C18H24NO4.BrH/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t12-,13-,14-,15+,16-,17+;/m1./s1
InChI key
CXYRUNPLKGGUJF-RAFJPFSSSA-M
Application
(−)-Scopolamine methyl bromide was administered to rats to inhibit the peripheral cholinergic effects induced by pilocarpine.10,11
Biochem/physiol Actions
Competitive muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Scopolamine is an anti-muscarinic and cholinolytic alkaloid that inhibits parasympathetic-cholinergic system.7 The central effects include hallucinations, disorientation, restlessness and euphoria.8 Scopolamine disturb the stimulus detection performance in rats by interfering with the reticular cholinergic pathways.9
Disclaimer
Shelf-life of the powder is at least five years when stored at room temperature.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S7882S18751421009
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
color
white
color
white
color
white to off-white
color
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S8502-25G04061832286655
S8502-5G04061832093727
S8502-1G04061836960827