Please refer to the photo of item (B) on the Product Detail Page below. Most of this valve (the white part) is made of nylon. The clear fitting on the outside of the male Luer tip (on the right side of the image) is polycarbonate.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 330,00 Kč |
O této položce
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
5 330,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlitechnique(s)
LPLC: suitable
suitability
suitable for chromatography
General description
Nylon stopcock features 3-way control with female Luer-Lock inlet and male Luer-Lock outlet ports.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Liquid chromatography column fittings
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
What kind of material/plastic is this made up of?
1 answer