Přeskočit na
S6881
Syringic acid
≥95% (HPLC)
Synonyma:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, Gallic acid 3,5-dimethyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 430,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 520,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 850,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H2(OCH3)2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.17
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-486-8
Beilstein/REAXYS Number:
2115262
MDL number:
1 430,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mp
205-209 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Effects of preheat treatment and syringic acid modification on the structure, functional properties, and stability of black soybean protein isolate.: This paper discusses how syringic acid modifications can enhance the functional properties and stability of black soybean protein, which is crucial for food science applications (Huang J et al., 2024).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
63627PHL82659D124001
Syringic acid analytical standard
Supelco
63627
Syringic acid
Syringic acid phyproof® Reference Substance
PHL82659
Syringic acid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
99%
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
205-209 °C (lit.)
mp
205-209 °C (lit.)
mp
205-209 °C (lit.)
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Syringic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?