Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 12 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 120,00 Kč |
O této položce
4 120,00 Kč
material
flat screw cap (53 mm in diameter), high-density polypropylene
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F44208-1000
General description
Features and Benefits
- Durable polypropylene construction
- Sealing ring makes jar watertight
- Stores up to 10 standard slides
- Autoclavable
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material flat screw cap (53 mm in diameter), high-density polypropylene | material glass jar | material glass jar | material polypropylene , polypropylene cap, round transparent bottle |
| manufacturer/tradename Bel-Art F44208-1000 | manufacturer/tradename WHEATON® 900570 | manufacturer/tradename WHEATON® 900620 | manufacturer/tradename BRAND 62310 |
| packaging pack of 12 ea | packaging - | packaging pack of 6 ea | packaging pack of 500 ea |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Tento protokol slouží k provedení celého postupu imunohistochemie (IHC) prostřednictvím barvení a vizualizace specifických antigenů v parafinových řezech tkání.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
Sortimentní položky
Dostupné postupy, činidla a vybavení pro fluorescenční in situ hybridizaci (FISH).
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| S5641-12EA | 04061832256269 |