Přeskočit na
S5392
Wheaton Coplin staining jars
Plastic screw cap only
Synonyma:
240330, cap, closure, lid, screw cap, seal, top
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
20 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 970,00 Kč
1 674,50 Kč
O této položce
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41121800
1 674,50 Kč
Ceníková cena1 970,00 KčUložit 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
manufacturer/tradename
WHEATON®
Features and Benefits
  • Aluminum foil faced pulp board liners can be used with organic solvents. Good resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohols Not good for acids or alkalis.
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S5516S6016S5766
manufacturer/tradename
WHEATON®
manufacturer/tradename
WHEATON® 900470
manufacturer/tradename
WHEATON® 900620
manufacturer/tradename
WHEATON® 900570
feature
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
feature
capacity 5 3 × 1 in. (76 × 25 mm) slide (vertically, ten slides back-to-back), Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
feature
capacity 8 3 × 1 in. (76 × 25 mm) slide (sixteen slides back-to-back), Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
feature
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wheaton Coplin staining jars
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S5392-20EA04061826747223