Přeskočit na
S5011
Sodium phosphate monobasic
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0% (titration)
Synonyma:
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 700,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 560,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 710,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaH2PO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.98
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070208
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
EC Number:
231-449-2
MDL number:
Assay:
≥99.0% (titration)
Grade:
BioPerformance Certified
Form:
powder
1 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Monosodium phosphate (NaH2PO4), a phosphatizing agent is used on steel surfaces. It is soluble in water.
Application
Sodium phosphate monobasic has been used:
  • in insect cell culture to adjust pH
  • as a component in culture medium for pig oocyte maturation and fertilization[1]
  • as a resealing solution for electroporation
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S0751RDD00752074
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
99.0-101.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10% in H2O)
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate monobasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)