Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 560,00 Kč 4 726,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106500
4 726,00 Kč
Ceníková cena5 560,00 KčUložit 15 %Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlistorage temp.
room temp
Quality Segment
Application
Spin Columns are recommended for use with Seppro™ reagents.
Legal Information
Seppro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 20-25°C | storage temp. - |
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| S4574-6EA | 04061836927875 |