Přeskočit na
S4506
Sodium diatrizoate hydrate
≥98.0% purity, powder
Synonyma:
3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid, sodium salt, 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid sodium salt, Diatrizoic acid sodium salt hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 160,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 750,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 400,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
24 300,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
41 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H8I3N2NaO4 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
635.90 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Beilstein/REAXYS Number:
4082984
2 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sodium diatrizoate hydrate, ≥98.0%
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
composition
Water (by Karl Fischer): ≤ 11.0%
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
mp
261 °C
solubility
H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C([O-])=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na.H2O/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ZZBYVHJZBJEHFI-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium diatrizoate hydrate has been used in spore purification. It has also been used in the isolation of plasma lymphocytes, monocytes, and dendritic cells.Sodium diatrizoate is also suitable as a density gradient reagent in blood cell separation. It has also been utilized as a radiological contrast agent.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C4945C0250L9755
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
solubility
H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
ADME/TOX
application(s)
ADME/TOX
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
99-100%
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Diffusion of MRI and CT contrast agents in articular cartilage under static compression.
Shafieyan Y, et al.
Biophysical Journal, 107(2), 485-492 (2014)
Spore-displayed streptavidin: a live diagnostic tool in biotechnology.
Kim J H, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 331(1), 210-214 (2005)
Julia Jando et al.
PloS one, 12(9), e0184845-e0184845 (2017-09-16)
Absorption of neutral amino acids across the luminal membrane of intestinal enterocytes is mediated by the broad neutral amino acid transporter B0AT1 (SLC6A19). Its intestinal expression depends on co-expression of the membrane-anchored peptidase angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) and is
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S4506-50G04061836927424
S4506-100G04061836927028
S4506-10G04061836927264
S4506-500G04061836927295
S4506-250G04061833653883