Přeskočit na
S3014
Sodium chloride
Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Sodium chloride
Synonyma:
Halite, NaCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 430,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 410,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 700,00 Kč
6 x 1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 200,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Grade:
Molecular Biology
Form:
crystalline
Solubility:
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
2 430,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline
impurities
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNAse, none detected, protease, none detected
turbidity
≤3.5 NTU
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
density
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
anion traces
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
cation traces
K: ≤50 ppm, ≤5 ppm (Heavy Metals by ICP-OES)
suitability
suitable for Western blot, suitable for mass spectrometry, suitable for molecular biology
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
This product is designated as Molecular Biology grade and is suitable for molecular biology applications. It has been analyzed for the absence of nucleases and proteases.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
71376S76531.04163
Sodium chloride granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.04163
Sodium chloride
form
crystalline
form
solid
form
powder
form
granular
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.5% (AT)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
GMO free, Halal, Kosher
impurities
DNAse, none detected, NICKase, none detected, protease, none detected, Endonuclease, none detected, RNAse, none detected
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
impurities
filtertest, complies, insoluble matter, complies
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
Související obsah
Sodium Chloride Specification Comparison
Jules D P Valentin et al.
Journal of colloid and interface science, 552, 247-257 (2019-05-28)
Many materials used in the medical settings such as catheters and contact lenses as well as most biological tissues are not purely elastic, but rather viscoelastic. While substrate elasticity has been investigated for its influence on bacterial adhesion, the impact
Zlatko Kopecki et al.
Oncotarget, 6(34), 36426-36440 (2015-10-27)
Flightless I (Flii) is an actin remodeling protein that affects cellular processes including adhesion, proliferation and migration. In order to determine the role of Flii during carcinogenesis, squamous cell carcinomas (SCCs) were induced in Flii heterozygous (Flii+/-), wild-type and Flii
Ram S Puranam et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(23), 8866-8881 (2015-06-13)
We identified a family in which a translocation between chromosomes X and 14 was associated with cognitive impairment and a complex genetic disorder termed "Genetic Epilepsy and Febrile Seizures Plus" (GEFS(+)). We demonstrate that the breakpoint on the X chromosome
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S3014-6X1KG04061836921262
S3014-5KG04061835549405
S3014-1KG04061835549382
S3014-10KG04061835549375
S3014-500G04061835549399
S3014-5SA04061833377222
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews