O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122407
material
steel (carbon)
sterility
non-sterile
Application
Scalpel blades has been used:
- in seedling inoculation
- to dissect adrenal gland for adrenalectomy
- to cut the polydimethylsiloxane (PDMS) layers for fabrication of the microfluidic device
Packaging
individually wrapped.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scalpel blades
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| S2646-100EA | 04061832328478 |
| S2646-50EA | 04061832328485 |